63200
Maleic anhydride
puriss., ≥99.0% (NT)
Sinonimo/i:
2,5-Furandione
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
3.4 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
0.16 mmHg ( 20 °C)
Grado
puriss.
Saggio
≥99.0% (NT)
Stato
flakes
powder or crystals
Temp. autoaccensione
870 °F
Limite di esplosione
7.1 %
P. ebollizione
200 °C (lit.)
Punto di fusione
51-56 °C (lit.)
52-54 °C
Stringa SMILE
O=C1OC(=O)C=C1
InChI
1S/C4H2O3/c5-3-1-2-4(6)7-3/h1-2H
FPYJFEHAWHCUMM-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Workplace air samples by capillary gas chromatography combined with electron capture detection (GC-ECD).
It may be used as a derivatization agent for fatty alcohol ethoxylates in:
- Industrial mixtures, cleaning products and river and sea waters by high performance liquid chromatography (HPLC) coupled with ultraviolet-visible (UV-Vis) diode array detection (DAD).
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A - STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
217.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
103 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Innovation in dental restorative materials is driven by the need for biocompatible and natural-appearing restoration alternatives. Conventional dental materials like amalgam and composite resins have inherent disadvantages.