141062
Anthracene
ReagentPlus®, 99%
Sinonimo/i:
Anthraxcene, Paranaphthalene
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
6.15 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
1 mmHg ( 145 °C)
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
99%
Stato
powder or flakes
Temp. autoaccensione
1004 °F
Colore
blue-violet fluorescence
P. ebollizione
340 °C (lit.)
Punto di fusione
210-215 °C (lit.)
Solubilità
toluene: soluble 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
alcohols: soluble
benzene: soluble
chloroform: soluble
hydronaphthalenes: soluble
supercritical carbon dioxide: soluble
Stringa SMILE
c1ccc2cc3ccccc3cc2c1
InChI
1S/C14H10/c1-2-6-12-10-14-8-4-3-7-13(14)9-11(12)5-1/h1-10H
MWPLVEDNUUSJAV-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... CYP1A2(1544)
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
249.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
121.0 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?