55453
β-Hydroxyisovaleric acid
≥95.0% (T)
Sinonimo/i:
3-Hydroxy-3-methylbutyric acid
Saggio
≥95.0% (T)
Indice di rifrazione
n20/D 1.4415 (lit.)
P. ebollizione
88 °C/1 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−80 °C (lit.)
Densità
0.938 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
hydroxyl
Stringa SMILE
CC(C)(O)CC(O)=O
InChI
1S/C5H10O3/c1-5(2,8)3-4(6)7/h8H,3H2,1-2H3,(H,6,7)
AXFYFNCPONWUHW-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?