323594
α-Hydroxyisobutyric acid
99%
Sinonimo/i:
alpha-Hydroxyisobutyric acid, 2-Hydroxy-2-methylpropionic acid, 2-Methyllactic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Stato
solid
P. ebollizione
84 °C/1.5 mmHg (lit.)
Punto di fusione
76-80 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
hydroxyl
Stringa SMILE
CC(C)(O)C(O)=O
InChI
1S/C4H8O3/c1-4(2,7)3(5)6/h7H,1-2H3,(H,5,6)
BWLBGMIXKSTLSX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- A chelating agent to improve the separation of lanthanides and actinides by liquid chromatography.
- In the synthesis of room temperature–stabilized, pure, nanocrystalline β-NiMoO4.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?