Documenti fondamentali
1.10107
Supelco
Arsenazo III
metal indicator
Sinonimo/i:
Arsenazo III, 2,7-Bis(2-arsonophenylazo)-1,8-dihydroxynaphthaline-3,6-disulfonic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H18As2N4O14S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
776.37
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Numero indice EU:
216-788-6
NACRES:
NA.21
Nome del prodotto
Arsenazo III, metal indicator
Livello qualitativo
Stato
solid
Perdita
≤10% loss on drying, 110°C
pH
2.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Densità bulk
850 kg/m3
λmax
569-576 nm (buffer pH 10.0)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[As](=O)(O)(O)c1c(cccc1)N=Nc2c(c3c(cc2[S](=O)(=O)O)cc(c(c3O)N=Nc4c(cccc4)[As](=O)(O)O)[S](=O)(=O)O)O
InChI
1S/C22H18As2N4O14S2/c29-21-18-11(9-16(43(37,38)39)19(21)27-25-14-7-3-1-5-12(14)23(31,32)33)10-17(44(40,41)42)20(22(18)30)28-26-15-8-4-2-6-13(15)24(34,35)36/h1-10,29-30H,(H2,31,32,33)(H2,34,35,36)(H,37,38,39)(H,40,41,42)
UQHVTNUJRKELCE-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Identity (UV/VIS-Spectrum): passes test
Absorption maximum λmax. (buffer pH 10.0): 569 - 576 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.025 g/l; buffer pH 10.0; calculated on dried substance): 300 - 450
Loss on drying (110 °C): ≤ 10 %
Suitability as indicator: passes test
Pittogrammi
Skull and crossbonesEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)