Documenti fondamentali
552313
Sigma-Aldrich
4-Phenylbenzylamine
97%
Sinonimo/i:
(4-Phenylphenyl)methanamine, 1-(Biphenyl-4-yl)methanamine, 4-(Aminomethyl)biphenyl, 4-Biphenylmethylamine, Biphenyl-4-ylmethanamine, [(1,1′-Biphenyl-4-yl)methyl]amine, [(Biphenyl-4-yl)methyl]amine, [1,1′-Biphenyl]-4-ylmethanamine, p-Phenylbenzylamine
About This Item
Formula condensata:
C6H5C6H4CH2NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
183.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Punto di fusione
48-53 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
phenyl
Stringa SMILE
NCc1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C13H13N/c14-10-11-6-8-13(9-7-11)12-4-2-1-3-5-12/h1-9H,10,14H2
RMSPOVPGDBDYKH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
4-Phenylbenzylamine may be used in the synthesis of:
  • squaric acid asymmetric diamides of glycopeptide antibiotics
  • asymmetric diamides of daunomycin and carminomycin
  • N-(biphenyl-4-ylmethyl)-1-hydroxy-6-thioxo-1,6-dihydropyridine-2-carboxamide
4-Phenylbenzylamine may also be used in the synthesis of Gd3+ chelates of DOTA(1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7,10-tetraacetate) type ligands.
Altre note
Handle and store under nitrogen to limit formation of impurities.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
224.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
107 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
A new class of semisynthetic anthracycline glycoside antibiotics incorporating a squaric acid moiety.
Sztaricskai F, et al.
The Journal of Antibiotics, 58(11), 704-704 (2005)
A new series of glycopeptide antibiotics incorporating a squaric acid moiety.
Sztaricskai F, et al.
The Journal of Antibiotics, 59(9), 564-564 (2006)
chemical society(Great Britain)
Journal of the Chemical Society, Part 1 (1993)
Coupling fast water exchange to slow molecular tumbling in Gd3+ chelates: why faster is not always better.
Avedano S, et al.
Inorganic Chemistry, 52(15), 8436-8450 (2013)
Thioamide hydroxypyrothiones supersede amide hydroxypyrothiones in potency against anthrax lethal factor.
Agrawal A, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 52(4), 1063-1074 (2009)