M31201
4-Methylbenzylamine
97%
Sinonimo/i:
p-Xylylamine
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.534 (lit.)
P. ebollizione
195 °C (lit.)
Punto di fusione
12-13 °C (lit.)
Densità
0.952 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc(CN)cc1
InChI
1S/C8H11N/c1-7-2-4-8(6-9)5-3-7/h2-5H,6,9H2,1H3
HMTSWYPNXFHGEP-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
176.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
80 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?