225967
2-Nitrobenzylamine hydrochloride
Sinonimo/i:
2-Nitrobenzenemethanamine hydrochloride
About This Item
Formula condensata:
O2NC6H4CH2NH2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.61
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Stato
solid
Livello qualitativo
Punto di fusione
247 °C (dec.) (lit.)
Gruppo funzionale
amine
nitro
Stringa SMILE
Cl.NCc1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H8N2O2.ClH/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9(10)11;/h1-4H,5,8H2;1H
BASJTVIZZDEQBJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
2-Nitrobenzylamine hydrochloride may be used in chemical synthesis studies.
Reactant involved in synthesis of:
- Tetrahydroisoquinolines via Heck-aza-Michael reactions
- Aminomethylphenylamine scaffolds for factor Xa inhibition
- Squaryliamides for mannosyltransferase inhibition
- Fluorescent two-photon absorption benzothiadiazole dyes
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?