Key Documents
190772
Sigma-Aldrich
4-Bromobenzamide
97%
About This Item
Formula condensata:
BrC6H4CONH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
200.03
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
190-193 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amide
bromo
Stringa SMILE
NC(=O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C7H6BrNO/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H2,9,10)
ZRWNRAJCPNLYAK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Electrochemical fluorination of 4-bromobenzamide in anhydrous HF has been investigated.
Applicazioni
4-Bromobenzamide was used in the preparation of (N-benzylpiperidin-4-yl)-4-tri-n-butylstannylbenzamide.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
C S John et al.
Cancer research, 55(14), 3022-3027 (1995-07-15)
The synthesis of [125I]-N-(N-benzylpiperidin-4-yl)-4-iodobenzamide (4-[125I]BP), a novel radiopharmaceutical that possesses high affinity for both sigma-1 and sigma-2 receptor subtypes, and its binding characteristics to MCF-7 breast cancer cells are described. To obtain high yields (with high specific activity) of radioiodinated
Electrochemical fluorination of aromatic compounds in anhydrous HF.
Shainyan BA and Danilevich YS.
Russ. J. Org. Chem., 42(2), 214-219 (2006)