190594
2-Bromobenzamide
98%
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
160-162 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amide
bromo
Stringa SMILE
NC(=O)c1ccccc1Br
InChI
1S/C7H6BrNO/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H,(H2,9,10)
NHNAEZDWNCRWRW-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- microwave assisted one-pot synthesis of substituted 3-(phenylmethylene)isoindolin-1-ones
- palladium-catalyzed synthesis of phenanthridinones
- synthesis of new water-soluble iminophosphorane ligand
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
190594-10G | 4061831819038 |