8.41296
2-Nitrobenzyl chloride
for synthesis
Sinonimo/i:
2-Nitrobenzyl chloride, α-Chloro-2-nitrotoluene
Saggio
≥97.0% (GC)
Forma fisica
powder
P. eboll.
127-133 °C/13 hPa
Punto di fusione
44-48 °C
Temp. transizione
flash point 112 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C7H6ClNO2/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9(10)11/h1-4H,5H2
BXCBUWKTXLWPSB-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Melting range (lower value): ≥ 44 °C
Melting range (upper value): ≤ 48 °C
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
233.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
112 °C