A53605
Benzhydrylamine
97%
Sinonimo/i:
α-Aminodiphenylmethane
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.595 (lit.)
P. ebollizione
295 °C (lit.)
Punto di fusione
12 °C (lit.)
Densità
1.063 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
NC(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H13N/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13H,14H2
MGHPNCMVUAKAIE-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
A53605-25G | 4061833375778 |
A53605-5L | |
A53605-100G | 4061833375761 |
A53605-100ML | |
A53605-25ML | |
A53605-5G | 4061833375785 |