185493
N-Benzylaniline
≥99%
Sinonimo/i:
N-Phenylbenzylamine
Saggio
≥99%
Stato
solid
P. ebollizione
306-307 °C (lit.)
Punto di fusione
35-38 °C (lit.)
Solubilità
alcohol: soluble
chloroform: soluble
diethyl ether: soluble
water: insoluble
Densità
1.061 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
phenyl
Stringa SMILE
C(Nc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H13N/c1-3-7-12(8-4-1)11-14-13-9-5-2-6-10-13/h1-10,14H,11H2
GTWJETSWSUWSEJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?