Key Documents
547298
Sigma-Aldrich
2-Propynyl-tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranoside
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H22O10
Numero CAS:
Peso molecolare:
386.35
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Attività ottica
[α]20/D −45±3°, c = 1 in chloroform
Punto di fusione
114-117 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](OCC#C)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C17H22O10/c1-6-7-22-17-16(26-12(5)21)15(25-11(4)20)14(24-10(3)19)13(27-17)8-23-9(2)18/h1,13-17H,7-8H2,2-5H3/t13-,14-,15+,16-,17-/m1/s1
HKGFUJKLPCRVFW-NQNKBUKLSA-N
WGK 3