Documenti fondamentali
536059
Sigma-Aldrich
4,5-Diphenyl-2-methylthiazole
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H13NS
Numero CAS:
Peso molecolare:
251.35
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
solid
Livello qualitativo
Punto di fusione
44-50 °C (lit.)
Gruppo funzionale
phenyl
Stringa SMILE
Cc1nc(-c2ccccc2)c(s1)-c3ccccc3
InChI
1S/C16H13NS/c1-12-17-15(13-8-4-2-5-9-13)16(18-12)14-10-6-3-7-11-14/h2-11H,1H3
ZFYWCVZNRMSXBT-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)