Documenti fondamentali
534099
Sigma-Aldrich
2-Bromophenethylamine
97%
About This Item
Formula condensata:
BrC6H4CH2CH2NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
200.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5770 (lit.)
P. ebollizione
253 °C (lit.)
Densità
1.396 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
bromo
Stringa SMILE
NCCc1ccccc1Br
InChI
1S/C8H10BrN/c9-8-4-2-1-3-7(8)5-6-10/h1-4H,5-6,10H2
ITRNQMJXZUWZQL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
May darken in storage
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)