C65408
2-(4-Chlorophenyl)ethylamine
98%
Sinonimo/i:
4-Chlorophenethylamine
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.548 (lit.)
P. ebollizione
60-65 °C/0.1 mmHg (lit.)
Densità
1.112 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
NCCc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C8H10ClN/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-10/h1-4H,5-6,10H2
SRXFXCKTIGELTI-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
222.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
106 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?