Documenti fondamentali
549142
Sigma-Aldrich
1-(4-Chlorophenyl)ethylamine
97%
About This Item
Formula condensata:
ClC6H4CH(NH2)CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
155.62
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.543 (lit.)
Densità
1.080 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
chloro
Stringa SMILE
CC(N)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C8H10ClN/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-6H,10H2,1H3
PINPOEWMCLFRRB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
1-(4-Chlorophenyl)ethylamine is a chiral amine that may be used in the preparation of N-phenylacetyl-(R)-1-(4-chlorophenyl)ethylamine via enantioselective acylation in aqueous medium and in the presence of penicillin acylase from Alcaligenes faecalis.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
217.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
102.8 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Highly efficient and enantioselective enzymatic acylation of amines in aqueous medium.
Guranda DT, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 12(11), 1645-1650 (2001)