50971
Trihexyltetradecylphosphonium bis(trifluoromethylsulfonyl)amide
≥95.0%
Sinonimo/i:
Tetradecyltrihexylphosphonium bis(trifluoromethylsulfonyl)amide
Saggio
≥95.0%
Impurezze
≤1.0 water (Karl Fischer)
Densità
1.07 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
phosphine
Stringa SMILE
FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.CCCCCCCCCCCCCC[P+](CCCCCC)(CCCCCC)CCCCCC
InChI
1S/C32H68P.C2F6NO4S2/c1-5-9-13-17-18-19-20-21-22-23-24-28-32-33(29-25-14-10-6-2,30-26-15-11-7-3)31-27-16-12-8-4;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h5-32H2,1-4H3;/q+1;-1
HYNYWFRJHNNLJA-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- The electrodeposition of nano and microcrystalline metals for electrochemical applications.
- The synthesis of amino acid ionic liquid functionalized graphene (AAIL-GR) applicable as a biosensor.
- The investigation of interactions between ionic liquids and fluorinated alkanes.
- The synthesis of pure rutile and anatase phases of nanocrystalline TiO2.
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
125.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
52 °C
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?