Documenti fondamentali
498211
Sigma-Aldrich
Sulfonyl chloride, polymer-bound
100-200 mesh, extent of labeling: 1.5-2.0 mmol/g loading, 1 % cross-linked
Sinonimo/i:
(-)-chiro-Inositol, L-chiro-Inositol
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Crosslinking
1 % cross-linked
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: amine reactive
Grado di funzionalizzazione
1.5-2.0 mmol/g loading
Dimensione particelle
100-200 mesh
Stringa SMILE
C=Cc1ccccc1.ClS(=O)(=O)c2ccccc2.C=Cc3ccc(C=C)cc3
InChI
1S/ClHO2S/c1-4(2)3/h4H
JRZWKDKJYNXNGZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reacts with nucleophiles
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)