490032
L-Glutamine-15N2
98 atom % 15N
About This Item
Formula condensata:
H215NCOCH2CH2CH(15NH2)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
148.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
98 atom % 15N
Livello qualitativo
Stato
solid
Attività ottica
[α]25/D +33.0°, c = 2 in 5 M HCl
tecniche
bio NMR: suitable
Punto di fusione
185 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[15NH2][C@@H](CCC([15NH2])=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1/i6+1,7+1
ZDXPYRJPNDTMRX-QLUYOLLXSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Min Yuan et al.
Nature protocols, 14(2), 313-330 (2019-01-27)
Targeted tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) has been extremely useful for profiling small molecules extracted from biological sources, such as cells, bodily fluids and tissues. Here, we present a protocol for analysing incorporation of the non-radioactive stable isotopes carbon-13 (13C) and