Documenti fondamentali
489603
Sigma-Aldrich
Hexadecane-d34
98 atom % D
About This Item
Formula condensata:
CD3(CD2)14CD3
Numero CAS:
Peso molecolare:
260.65
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.434 (lit.)
P. ebollizione
287 °C (lit.)
Punto di fusione
18 °C (lit.)
Densità
0.887 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+34
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C16H34/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-16H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2
DCAYPVUWAIABOU-BMDGSOBCSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
275.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
135 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 9
1 of 9
A Louvado et al.
Journal of applied microbiology, 127(1), 134-149 (2019-03-26)
To evaluate the interactive effects of oil contamination and chemical dispersant application on bacterial composition and sediment remediation of an estuarine port environment. A multifactorial controlled microcosm experiment was set up using sediment cores retrieved from an estuarine port area
Hernando P Bacosa et al.
Marine pollution bulletin, 95(1), 265-272 (2015-04-23)
We determined the contributions of photooxidation and biodegradation to the weathering of Light Louisiana Sweet crude oil by incubating surface water from the Deepwater Horizon site under natural sunlight and temperature conditions. N-alkane biodegradation rate constants were ca. ten-fold higher
Global Trade Item Number
SKUGTIN
489603-100MG4061832401744