Documenti fondamentali
485799
Sigma-Aldrich
Hexadecane-1,2-13C2
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
13C Labeled hexadecane, Cetane-1,2-13C2
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)1313CH213CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.43
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
Indice di rifrazione
n20/D 1.434 (lit.)
P. ebollizione
287 °C (lit.)
Punto di fusione
18 °C (lit.)
Densità
0.780 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCC[13CH2][13CH3]
InChI
1S/C16H34/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-16H2,1-2H3/i1+1,3+1
DCAYPVUWAIABOU-ZKDXJZICSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
275.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
135 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)