Documenti fondamentali
489131
Sigma-Aldrich
Dodecane-d26
98 atom % D
About This Item
Formula condensata:
CD3(CD2)10CD3
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.50
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Indice di rifrazione
n20/D 1.422 (lit.)
P. ebollizione
215-217 °C (lit.)
Punto di fusione
−9.6 °C (lit.)
Densità
0.864 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+26
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C12H26/c1-3-5-7-9-11-12-10-8-6-4-2/h3-12H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2
SNRUBQQJIBEYMU-DWXHPOBZSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
159.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
71 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
James E Hallett et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 36(8), 2071-2081 (2020-02-06)
Hard-sphere particles in nonpolar solvents are an essential tool for colloid scientists. Sterically stabilized poly(methyl methacrylate) (PMMA) particles have long been used as the exemplary hard-sphere system. However, neither the particles themselves nor the poly(12-hydroxystearic acid) (PHSA) stabilizer necessary to