452505
2,6-Di(tert-butyl-d9)-4-methyl(phenol-3,5,O-d3)
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Sinonimo/i:
BHT-d21
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
≥98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (CP)
Stato
solid
P. ebollizione
265 °C (lit.)
Punto di fusione
69-71 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+21
Stringa SMILE
[2H]Oc1c(c([2H])c(C)c([2H])c1C(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C15H24O/c1-10-8-11(14(2,3)4)13(16)12(9-10)15(5,6)7/h8-9,16H,1-7H3/i2D3,3D3,4D3,5D3,6D3,7D3,8D,9D/hD
NLZUEZXRPGMBCV-YLENQQAOSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
260.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
127.00 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?