48700
Octyl gallate
antioxidant, ≥99.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
Octyl 3,4,5-trihydroxybenzoate, n-Octyl gallate
Saggio
≥99.0% (HPLC)
Punto di fusione
101-103 °C
101-104 °C (lit.)
Solubilità
soluble 2.5%, clear, colorless (AcOH (MEOH))
Stringa SMILE
CCCCCCCCOC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
InChI
1S/C15H22O5/c1-2-3-4-5-6-7-8-20-15(19)11-9-12(16)14(18)13(17)10-11/h9-10,16-18H,2-8H2,1H3
NRPKURNSADTHLJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?