48710
Propyl gallate
≥98.0% (HPLC), solid, antioxidant
Sinonimo/i:
3,4,5-Trihydroxybenzoic acid propyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Propyl gallate, antioxidant, ≥98.0% (HPLC)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Forma fisica
solid
Punto di fusione
146-149 °C (lit.)
146-149 °C
Stringa SMILE
CCCOC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
InChI
1S/C10H12O5/c1-2-3-15-10(14)6-4-7(11)9(13)8(12)5-6/h4-5,11-13H,2-3H2,1H3
ZTHYODDOHIVTJV-UHFFFAOYSA-N
Ricostituzione
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
368.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
187 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?