W294705
Propyl gallate
≥98%, FCC
Sinonimo/i:
3,4,5-Trihydroxybenzoic acid propyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
EU Regulation 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.615
FDA 21 CFR 175.125
FDA 21 CFR 175.300
FDA 21 CFR 175.380
FDA 21 CFR 175.390
FDA 21 CFR 184.1660
Saggio
≥98%
Punto di fusione
146-149 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
odorless
Stringa SMILE
CCCOC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
InChI
1S/C10H12O5/c1-2-3-15-10(14)6-4-7(11)9(13)8(12)5-6/h4-5,11-13H,2-3H2,1H3
ZTHYODDOHIVTJV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Ricostituzione
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
368.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
187 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W294705-SAMPLE | |
W294705-10KG | |
W294705-10KG-K | 4061834397106 |
W294705-1KG | |
W294705-1KG-K | 4061834405139 |
W294705-5KG | |
W294705-5KG-K | |
W294705-SAMPLE-K | 4061834355892 |