Documenti fondamentali
60420
Sigma-Aldrich
Potassium oleate
technical, ≥87% (fatty acid)
Sinonimo/i:
Oleic acid potassium salt
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOK
Numero CAS:
Peso molecolare:
320.55
Beilstein:
4167152
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
technical
Saggio
≥87% (fatty acid)
Impurezze
≤0.3% free KOH
≤1.5% humidity
Stringa SMILE
[K+].[H]\C(CCCCCCCC)=C(/[H])CCCCCCCC([O-])=O
InChI
1S/C18H34O2.K/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20);/q;+1/p-1/b10-9-;
MLICVSDCCDDWMD-KVVVOXFISA-M
Descrizione generale
Potassium oleate (PO), also known as oleic acid potassium salt, is an anionic surfactant characterized by a long hydrophobic hydrocarbon chain and a hydrophilic carboxylic acid end group. It is commonly utilized in organic synthesis as both a surfactant and an emulsifier.
Applicazioni
Potassium oleate can be used to synthesize uncoagulative oleic acid magnetic ultrafine particles.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
140.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
60 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
"Preparation of ultrafine particle multilayers using the Langmuir?Blodgett technique"
<BIG>Nakaya T, et al.</BIG>
Journal of Materials Chemistry, 6(05), 691-697 (1996)