PHR3511
Octyl Gallate
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
Octyl gallate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to Ph. Eur. Y0000368
Descrizione
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Famiglia di API
octyl gallate
Forma fisica
solid
Confezionamento
pkg of 500 mg
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C15H22O5/c1-2-3-4-5-6-7-8-20-15(19)11-9-12(16)14(18)13(17)10-11/h9-10,16-18H,2-8H2,1H3
NRPKURNSADTHLJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)