480460
Mesityl-d10 oxide
98 atom % D
Sinonimo/i:
4-(Methyl-d3)-3-penten-2-one-d7
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Indice di rifrazione
n20/D 1.443 (lit.)
P. ebollizione
129 °C (lit.)
Punto di fusione
−53 °C (lit.)
Densità
0.946 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+10
Stringa SMILE
[2H]\C(C(=O)C([2H])([2H])[2H])=C(/C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C6H10O/c1-5(2)4-6(3)7/h4H,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4D
SHOJXDKTYKFBRD-LSURFNHSSA-N
Confezionamento
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
87.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
31.00 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)