475521
3-(Iodomethyl)pyridine hydriodide
96%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H7I2N
Numero CAS:
Peso molecolare:
346.94
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
96%
Punto di fusione
191-195 °C (lit.)
Gruppo funzionale
iodo
Stringa SMILE
I[H].ICc1cccnc1
InChI
1S/C6H6IN.HI/c7-4-6-2-1-3-8-5-6;/h1-3,5H,4H2;1H
BAQXGQCFFKMGOQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
3-(Iodomethyl)pyridine hydriodide is a halogenated heterocyclic building block.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?