Key Documents
472166
Sigma-Aldrich
4-Fluorobenzenesulfonyl isocyanate
95%
About This Item
Formula condensata:
FC6H4SO2NCO
Numero CAS:
Peso molecolare:
201.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
95%
P. eboll.
63 °C/0.1 mmHg (lit.)
Punto di fusione
33-38 °C (lit.)
Stringa SMILE
Fc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N=C=O
InChI
1S/C7H4FNO3S/c8-6-1-3-7(4-2-6)13(11,12)9-5-10/h1-4H
FHMRJRSOWRCSKA-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 284-284 (2014)