462101
(S)-(−)-2-Bromo-3-methylbutyric acid
96%
Sinonimo/i:
(S)-2-Bromoisovaleric acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
96%
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]22/D −21°, c = 37 in benzene
P. eboll.
90-100 °C/0.5 mmHg (lit.)
Punto di fusione
39-44 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)[C@H](Br)C(O)=O
InChI
1S/C5H9BrO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,1-2H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
UEBARDWJXBGYEJ-BYPYZUCNSA-N
Applicazioni
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Chromatograms
application for HPLCIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.