Documenti fondamentali
423246
Sigma-Aldrich
Calix[4]arene-25,26,27,28-tetrol
95%
Sinonimo/i:
Calix[4]arene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C28H24O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
424.49
Beilstein:
3574428
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Stringa SMILE
Oc1c2Cc3cccc(Cc4cccc(Cc5cccc(Cc1ccc2)c5O)c4O)c3O
InChI
1S/C28H24O4/c29-25-17-5-1-6-18(25)14-20-8-3-10-22(27(20)31)16-24-12-4-11-23(28(24)32)15-21-9-2-7-19(13-17)26(21)30/h1-12,29-32H,13-16H2
YPNHVQZZPXPQOS-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)