448206
p-Cresol-d8
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Sinonimo/i:
4-Methylphenol-d8
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
≥98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (CP)
99% (CP)
Indice di rifrazione
n20/D 1.537 (lit.)
P. ebollizione
202 °C (lit.)
Punto di fusione
32-34 °C (lit.)
Densità
1.126 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
environmental
Spostamento di massa
M+8
Stringa SMILE
[2H]Oc1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C7H8O/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5,8H,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D/hD
IWDCLRJOBJJRNH-IWRLGKISSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?