Key Documents
487708
Sigma-Aldrich
p-Cresol-(methyl-13C)
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
4-Methyl-13C-phenol
About This Item
Formula condensata:
13CH3C6H4OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
109.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Forma fisica
solid
Colore
colorless to light yellow, liquid phase
white to off-white, solid phase
P. eboll.
202 °C (lit.)
Punto di fusione
32-34 °C (lit.)
Densità
1.043 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[13CH3]c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C7H8O/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5,8H,1H3/i1+1
IWDCLRJOBJJRNH-OUBTZVSYSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.