441406
Tetrahydrofuran-d8
≥99.5 atom % D
Sinonimo/i:
THF-d8, Deuterated tetrahydrofuran, Octadeuterotetrahydrofuran
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
≥99.5 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (CP)
Stato
liquid
tecniche
NMR: suitable
Impurezze
≤0.03% water
water
Indice di rifrazione
n20/D 1.403 (lit.)
P. ebollizione
65-66 °C (lit.)
Punto di fusione
−106 °C (lit.)
Densità
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+8
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[2H]C1([2H])OC([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
WYURNTSHIVDZCO-SVYQBANQSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-17 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?