Documenti fondamentali
233366
Sigma-Aldrich
Diclorometano-d2
"100%", 99.96 atom % D
Sinonimo/i:
Dideuterometilencloruro, Metilene cloruro-d2
About This Item
Formula condensata:
CD2Cl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
86.94
Beilstein:
1733318
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142201
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Tensione di vapore
25.59 psi ( 55 °C)
7.63 psi ( 20 °C)
Livello qualitativo
Purezza isotopica
99.96 atom % D
Saggio
99% (CP)
Stato
liquid
Confezionamento
ampule of 10 × 0.5 mL
glass bottle of 5 g
tecniche
NMR: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.422 (lit.)
P. ebollizione
40 °C (lit.)
Punto di fusione
-97 °C (lit.)
Densità
1.362 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[2H]C([2H])(Cl)Cl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2/i1D2
YMWUJEATGCHHMB-DICFDUPASA-N
Prodotti consigliati
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Applications and new developments of the direct exponential curve resolution algorithm (DECRA). Examples of spectra and magnetic resonance images.
Windig W, et al.
Journal of Chemometrics, 13(2), 95-110 (1999)
Alejandro G Lichtscheidl et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 44(36), 16156-16163 (2015-08-22)
The synthesis and full characterization, including Nuclear Magnetic Resonance (NMR) data ((1)H, (13)C{(1)H} and (119)Sn{(1)H}), for a series of Me3SnX (X = O-2,6-(t)Bu2C6H3 (), (Me3Sn)N(2,6-(i)Pr2C6H3) (), NH-2,4,6-(t)Bu3C6H2 (), N(SiMe3)2 (), NEt2, C5Me5 (), Cl, Br, I, and SnMe3) compounds in
Ting Li et al.
Environmental science and pollution research international, 22(15), 11792-11800 (2015-04-11)
We surveyed the occurrence of nine N-nitrosamine species in ten bottled drinking waters from supermarket and other water samples including raw waters, finished waters, and distribution system waters from nine municipal drinking water treatment plants in eight cities of Jiangsu