Documenti fondamentali
233382
Sigma-Aldrich
Toluene-d8
"100%", 99.96 atom % D
About This Item
Formula condensata:
C6D5CD3
Numero CAS:
Peso molecolare:
100.19
Beilstein:
1909300
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142201
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Livello qualitativo
Purezza isotopica
99.96 atom % D
Saggio
≥99% (CP)
Stato
liquid
Limite di esplosione
0.34-6.3 % (lit.)
tecniche
NMR: suitable
Impurezze
≤0.0100% water
water
Indice di rifrazione
n20/D 1.494 (lit.)
P. ebollizione
110 °C (lit.)
Punto di fusione
-84 °C (lit.)
Densità
0.943 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+8
Stringa SMILE
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D,6D
YXFVVABEGXRONW-JGUCLWPXSA-N
Descrizione generale
Toluene-d8 is a deuterated NMR solvent that is useful in NMR-based research and analyses.
Prodotti consigliati
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
39.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
4 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis and Visible-Light Photochromism of a Donor-Acceptor Type of Dimethyl 2, 3-bis (arylethynyl) fumarate.
Sakamoto R.
International Journal of Chemical Engineering and Applications, 7(1), 52-52 (2016)
Formation of deuterium atoms in the pyrolysis of toluene-d8 behind shock waves. Kinetics of the reaction C7D8+ H ? C7D7H + D
Rao VS and Skinner GB.
The Journal of Physical Chemistry, 88(94), 4362-4365 (1984)
Fourier transform NMR in liquids at high pressure. III. Spin-lattice relaxation in toluene-d8.
Wilbur DJ and Jonas J.
J. Chem. Phys. , 62(7), 2800-2807 (1975)
Freddy H Havaldar et al.
Journal of labelled compounds & radiopharmaceuticals, 58(4), 163-165 (2015-02-19)
A d4 -labeled isotopomer of deferasirox was synthesized as internal standard for use in a LC/mass spectroscopy (MS)/MS method developed for the simultaneous quantitative determination of deferasirox in human serum. d4 -deferasirox was synthesized from d8 -toluene.
Xiaoyong Lu et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 19(9), 14292-14303 (2014-09-13)
Gated molecular encapsulations, with baskets of type 1, are postulated to occur by the mechanism in which solvent molecule penetrates the inner space of 1, through one of its apertures, while the residing guest simultaneously departs the cavity. In the