434280
Boron trifluoride tetrahydrofuran complex
contains >0.5% sulfur dioxide as peroxide formation suppressor
Sinonimo/i:
BF3·THF, Boron trifluoride THF complex
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
liquid
contiene
>0.5% sulfur dioxide as peroxide formation suppressor
Impiego in reazioni chimiche
core: boron
reagent type: Lewis acid
reagent type: catalyst
P. ebollizione
180 °C (lit.)
Punto di fusione
11-13 °C (lit.)
Densità
1.268 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ether
Stringa SMILE
FB(F)F.C1CCOC1
InChI
1S/C4H8BF3O/c6-5(7,8)9-3-1-2-4-9/h1-4H2
XYMZNNGTHKHCJH-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- Deoxofluorination of alcohols and carbonyls
- Synthesis of methacrylate-PEG-methacrylate-boron trifluoride self-doped gel polymer electrolytes
- Hydroboration-oxidation of divinylferrocene
Reagent involved in the synthesis of biologically active molecules such as:
- NK1 receptor antagonists
- Complex polyketide natural products
- Selective serotonin reuptake inhibitors
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
189.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
87.5 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?