Key Documents
8.01647
Sigma-Aldrich
Complesso di boro trifluoruro-dietil etere
for synthesis
Sinonimo/i:
Complesso di boro trifluoruro-dietil etere, Boro trifluoruro-etil eterato
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H10O · BF3
Numero CAS:
Peso molecolare:
141.93
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352301
Numero indice EU:
203-689-8
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
2.35 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
185 °C (DIN 51794)
Limite di esplosione
5.1-18.2 % (v/v)
kinematic viscosity
1.69 cSt(20 °C)
Punto di fusione
-58 °C
Temp. transizione
flash point 58.5 °C (DIN 51758)
Densità
1.13 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C4H10O.BF3/c1-3-5-4-2;2-1(3)4/h3-4H2,1-2H3;
KZMGYPLQYOPHEL-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Sintesi di un nuovo complesso di boro con ligando imminico: Sintesi, caratterizzazione e proprietà fluorescenti: Questo articolo illustra la sintesi e le proprietà di un nuovo complesso di boro con ligando imminico, evidenziandone le caratteristiche di fluorescenza (Şen, 2019).
  • Facile sintesi di esteri difenilmetilici dalla 2-difenilmetossipiridina utilizzando il trifluoruro di boro· dietil eterato catalitico: presentazione di un metodo per la sintesi di esteri difenilmetilici con l'impiego di trifluoruro di boro· dietil eterato come catalizzatore (La and Kim, 2018).
  • Studio di impedenza-morfologia su elettrodi rivestiti in poli (3-metiltiofene) ottenuti in trifluoruro di boro dietil eterato-acetonitrile: questa ricerca esamina gli effetti del trifluoruro di boro dietil eterato sull'impedenza e sulla morfologia dei rivestimenti in politiofene (Dolas and Sarac, 2014).
  • Sintesi pratica e veloce di esteri terz-butilici da 2-terz-butossipiridina con l'impiego di trifluoruro di boro· dietil eterato in condizioni blande: l'articolo illustra in dettaglio una tecnica di sintesi per gli esteri terz-butilici con l'impiego di trifluoruro di boro· dietil eterato, sottolineandone l'efficienza e le condizioni di reazione blande (La and Kim, 2018).
Risultati analitici
Saggio BF3 (acidimetrico): 48,0-52,0%
Densità (d 20  °C/ 4  °C): 1,120-1,130
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Kidney
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
137.3 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
58.5 °C - closed cup