Documenti fondamentali
307912
Sigma-Aldrich
Boron trifluoride dibutyl etherate
Sinonimo/i:
Boron trifluoride butyl ether, Boron trifluoride butyl etherate, Dibutyl ether-boron trifluoride, Trifluoroboron dibutyl etherate
About This Item
Formula condensata:
[CH3(CH2)3]2O·BF3
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.03
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
liquid
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
core: boron
reagent type: Lewis acid
reagent type: catalyst
Densità
0.959 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ether
Stringa SMILE
CCCC[O+](CCCC)[B-](F)(F)F
InChI
1S/C8H18BF3O/c1-3-5-7-13(8-6-4-2)9(10,11)12/h3-8H2,1-2H3
SLFVZPFCQQKCNX-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
158.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
70 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)