Documenti fondamentali
218847
Sigma-Aldrich
Boron trifluoride methyl etherate
Sinonimo/i:
(Dimethyl ether)trifluoroboron
About This Item
Formula condensata:
BF3 · O(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
113.87
Beilstein:
3613739
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
liquid
Livello qualitativo
Temp. autoaccensione
455 °F
Limite di esplosione
21.6 %
Impiego in reazioni chimiche
core: boron
reagent type: Lewis acid
reagent type: catalyst
Indice di rifrazione
n20/D 1.308 (lit.)
P. ebollizione
126-127 °C (lit.)
Punto di fusione
−15 °C (lit.)
Densità
1.239 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ether
Stringa SMILE
C[O+](C)[B-](F)(F)F
InChI
1S/C2H6BF3O/c1-7(2)3(4,5)6/h1-2H3
FOWZWMGLMYVYDH-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant or reagent involved in:
  • Deconvoluting the chemical reaction kinetics of platinum-silver ligand exchange
  • Synthesis of neurogenic ganglioside LLG-3 from starfish via glycosylation reactions
  • Synthesis of peloruside via lactonization and relay ring-closing metathesis cyclization
  • FRET for monitoring Pd-catalyzed nucleophilic allylic substitution reactions
  • Single molecuel imaging of fluorophore-tagged palldium(II) complexes
  • β-elimination and rearrangement reactions for synthesis of exocyclic vinyl ethers
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3 - Water-react 1
Organi bersaglio
Kidney, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
143.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
62 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)