61626
Boron trifluoride methanol complex solution
13-15% BF3 basis
Sinonimo/i:
BF3MeOH, Boron fluoride methanol, Boron trifluoride methanol, Boron trifluoride-methanol Complex
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
core: boron
reagent type: Lewis acid
reagent type: catalyst
Concentrazione
13-15% boron trifluoride
Densità
0.859 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CO.FB(F)F
InChI
1S/CH4O.BF3/c1-2;2-1(3)4/h2H,1H3;
JBXYCUKPDAAYAS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system, Kidney
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
60.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
16 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?