134821
Trifluoruro di boro-metanolo
50% w/w in methanol
Sinonimo/i:
BF3 methanol, BF3MeOH, Boron Trifluoride - Methanol Complex, Boron fluoride methanol, Boron trifluoride methanol, Boron trifluoride-methanol complex, boron fluoride methanol, borontrifluoride methanol
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
19.5 mmHg ( 20 °C)
Livello qualitativo
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
788 °F
Impiego in reazioni chimiche
core: boron
reagent type: Lewis acid
reagent type: catalyst
Concentrazione
49-53% ( by NaOH, titration)
50% w/w in methanol
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
P. ebollizione
59 °C/4 mmHg
Densità
1.203 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
hydroxyl
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CO.FB(F)F
InChI
1S/CH4O.BF3/c1-2;2-1(3)4/h2H,1H3;
JBXYCUKPDAAYAS-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Lewis acid used in the preparation of geminal bis-peroxides from ketals and enol ethers with t-butyl hydroperoxide. Reagent used for the mild deacetylation of amines.
Confezionamento
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system, Kidney, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?