261998
Boron trifluoride methyl sulfide complex
95%
Sinonimo/i:
Dimethyl sulfide-trifluoroborane, Trifluoroborane-methyl sulfide
Saggio
95%
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
core: boron
reagent type: Lewis acid
reagent type: catalyst
Densità
1.235 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
thioether
Stringa SMILE
C[S+](C)[B-](F)(F)F
InChI
1S/C2H6BF3S/c1-7(2)3(4,5)6/h1-2H3
VPECYQXBNOAJIF-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
3.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-16 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?