Documenti fondamentali
247383
Sigma-Aldrich
Boron tribromide dimethyl sulfide complex solution
1.0 M in methylene chloride
Sinonimo/i:
Dimethyl sulfide-tribromoborane, Tribromoborane-methyl sulfide
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2S·BBr3
Numero CAS:
Peso molecolare:
312.66
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
liquid
Concentrazione
1.0 M in methylene chloride
Densità
1.456 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
thioether
Stringa SMILE
C[S+](C)[B-](Br)(Br)Br
InChI
1S/C2H6BBr3S/c1-7(2)3(4,5)6/h1-2H3
NCVLHAUANAMSTL-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Boron tribromide dimethyl sulfide complex (BBr3S(CH3)2) can be used as a reagent:
  • To prepare demethylated products from aryl methyl ethers by deprotection of methyl groups.
  • To hydrolyze 1,3-methylenedioxole ring compounds to 1,2-dihydroxy compounds.
  • To prepare benzyl S,S′-diphenyl acetal by reacting with phenylacetic acid and thexylphenylthioborane.
  • To synthesize Baylis−Hillman adducts and α-halomethyl enones by the reaction between aldehydes and 3-buten-2-one.
Reactant for preparation of:
  • Precursor of HIV protease inhibitor KNI 764 using cation-exchange resin mediated Mannich reaction
Reagent for:
  • Baylis-Hillman reactions
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Tetrahedron Letters, 21, 3731-3731 (1980)
Direct conversion of carboxylic acids and carboxylic esters into S, S?-diphenyl acetals and phenyl sulfides with thexylphenylthioborane
Kim S and Kim SS
Tetrahedron Letters, 28(17), 1913-1916 (1987)