Key Documents
430722
Sigma-Aldrich
(R)-3-Pyrrolidinol hydrochloride
98%
Sinonimo/i:
(R)-3-Hydroxypyrrolidine hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H9NO · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
123.58
Beilstein:
4450078
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]20/D −7.6°, c = 3.5 in methanol
Punto di fusione
104-107 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
Cl.O[C@@H]1CCNC1
InChI
1S/C4H9NO.ClH/c6-4-1-2-5-3-4;/h4-6H,1-3H2;1H/t4-;/m1./s1
QPMSJEFZULFYTB-PGMHMLKASA-N
Applicazioni
(R)-3-Pyrrolidinol hydrochloride can be used as a building block to synthesize:
  • Biaryl carboxamide functional groups containing bis-aminopyrrolidine ureas as potential antagonists of the melanin-concentrating hormone receptor-1.
  • Pyrrolidinol based ionic liquids.
  • Optically active 2-tritylpyrrolidine based organocatalysts.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Commercially available salts as building blocks for new ionic liquids
Davis JH and Fox PA
ACS Symposium Series, 15(14), 3439-3445 (2003)
A Recyclable Chiral 2-(Triphenylmethyl) pyrrolidine Organocatalyst Anchored to [60] Fullerene
Rosso C, et al.
advanced synthesis and catalysis, 361(12), 2936-2944 (2019)
Synthesis and structure-activity relationships of biarylcarboxamide bis-aminopyrrolidine urea derived small-molecule antagonists of the melanin-concentrating hormone receptor-1 (MCH-R1)
Rowbottom MW, et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 15(14), 3439-3445 (2005)