56437
(S)-3-Pyrrolidinol
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
Sinonimo/i:
(S)-3-Hydroxypyrrolidine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
Attività ottica
[α]20/D −6.5±1.5°, c = 3.5% in methanol
Purezza ottica
enantiomeric ratio: ≥98:2 (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.490
Densità
1.078 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O[C@H]1CCNC1
InChI
1S/C4H9NO/c6-4-1-2-5-3-4/h4-6H,1-3H2/t4-/m0/s1
JHHZLHWJQPUNKB-BYPYZUCNSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
228.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
109.0 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?